Kluczowe dokumenty
HPA003714
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-JM21, Anty-FLJ16239, Anty-HD6, Anty-KIAA0901, Anty-PP1R90
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
SAQASVSCALEALEPFWEVLVRSTETVERDNMEEDNVEESEEEGPWEPPVLPILTWPVLQSRTGLVYDQNMMNHCNLWDSHHPEVPQRILRIMCRLEELGLAGRCLTLTPRPATEAELLTCHSAEYVGHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC6(10013)
Opis ogólny
Deacetylaza histonowa 6 jest enzymem kodowanym przez gen HDAC6 u ludzi. Jest to unikalna deacetylaza histonów ze względu na jej cytoplazmatyczną lokalizację i posiadanie dwóch domen deacetylazy i domeny wiążącej ubikwitynę.
Immunogen
Histone deacetylase 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Deacetylaza histonowa 6 (HDAC6) działa poprzez modulowanie swojej aktywności katalitycznej lub zdolności wiązania ubikwityny. Odgrywa ważną rolę w szlaku autofagii (który selektywnie celuje w agregaty białek lub uszkodzone organelle w celu ich akumulacji i usunięcia z komórek). Znacząco zmniejsza wrażliwość komórek na czynniki uszkadzające DNA i zmniejsza komórkową aktywność naprawy niedopasowania DNA poprzez regulację w dół homologu białka MutS 2 (MSH2). Mutacja w HDAC6 powoduje dominującą chorobę szkieletu sprzężoną z chromosomem X, określaną jako chondrodysplazja.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74347
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mu Zhang et al.
Molecular cell, 55(1), 31-46 (2014-06-03)
MutS protein homolog 2 (MSH2) is a key DNA mismatch repair protein. It forms the MSH2-MSH6 (MutSα) and MSH2-MSH3 (MutSβ) heterodimers, which help to ensure genomic integrity. MutSα not only recognizes and repairs mismatched nucleotides but also recognizes DNA adducts
Jin Yan
DNA and cell biology, 33(9), 567-580 (2014-06-17)
Cytoplasmic localization and possession of two deacetylase domains and a ubiquitin-binding domain make histone deacetylase 6 (HDAC6) a unique histone deacetylase. HDAC6 interacts with a number of proteins in the cytoplasm. Some of these proteins can be deacetylated by HDAC6
Delphine Simon et al.
Human molecular genetics, 19(10), 2015-2027 (2010-02-26)
A family with dominant X-linked chondrodysplasia was previously described. The disease locus was ascribed to a 24 Mb interval in Xp11.3-q13.1. We have identified a variant (c.*281A>T) in the 3' untranslated region (UTR) of the HDAC6 gene that totally segregates
Lorena Rosik et al.
Cancer biology & therapy, 15(6), 742-757 (2014-03-13)
Epigenetic modifiers such as histone deacetylases (HDACs) have come into focus as novel drug targets for cancer therapy due to their functional role in tumor progression. Since common pan-HDAC inhibitors have adverse side effects and minor anti-cancer activity against solid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003714-100UL4061836308308
HPA003714-25UL4061842720699