Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003711
Sigma-Aldrich
Anti-NPNT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nephronectin precursor, Anti-Preosteoblast EGF-like repeat protein with MAM domain, Anti-Protein EGFL6-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RQCVNTFGSYICKCHKGFDLMYIGGKYQCHDIDECSLGQYQCSSFARCYNVRGSYKCKCKEGYQGDGLTCVYIPKVMIEPSGPIHVPKGNGTILKGDTGNNNWIPDVGSTWWPPKTPYIPPIITNRPTSKPTTRPTPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPNT(255743)
Opis ogólny
Nefronektyna (NPNT) jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej składającym się z pięciu powtórzeń podobnych do EGF, regionu mucyny zawierającego sekwencję RGD i domeny MAM na końcu COOH. U ludzi znajduje się w pozycji chromosomalnej 4q25. Posiada dwa warianty transkryptu (tj. NPNTa i NPNTb). Ulega ekspresji w tkankach embrionalnych (ucho, oko, serce, płuca i nerki) i dorosłych (w płucach, nerkach, mózgu, macicy, łożysku, tarczycy i naczyniach krwionośnych).
Immunogen
Nephronectin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Nefronektyna (NPNT) jest zaangażowana w rozwój embrionalny i utrzymanie różnych dorosłych tkanek. Funkcjonuje w różnicowaniu osteoblastów poprzez powtórzenia podobne do naskórkowego czynnika wzrostu. Uczestniczy również w rozwoju embrionalnej nerki z integryną α8β1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85230
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tonje S Steigedal et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 20(4), 387-400 (2018-03-15)
Most cancer patients with solid tumors who succumb to their illness die of metastatic disease. While early detection and improved treatment have led to reduced mortality, even for those with metastatic cancer, some patients still respond poorly to treatment. Understanding
Tobias Åkerström et al.
Endocrine-related cancer, 22(5), 735-744 (2015-08-20)
Aldosterone-producing adenomas (APAs) are found in 1.5-3.0% of hypertensive patients in primary care and can be cured by surgery. Elucidation of genetic events may improve our understanding of these tumors and ultimately improve patient care. Approximately 40% of APAs harbor
Jeffrey T-J Huang et al.
International journal of molecular medicine, 15(4), 719-724 (2005-03-09)
We describe the identification and characterization of a human epidermal growth factor (EGF)-like gene, nephronectin (NPNT), which encodes predicted proteins most homologous to the mouse nephronectin (Npnt). Human NPNT is located at the chromosomal position 4q25. Two transcript variants, NPNTa
R Brandenberger et al.
The Journal of cell biology, 154(2), 447-458 (2001-07-27)
The epithelial-mesenchymal interactions required for kidney organogenesis are disrupted in mice lacking the integrin alpha8beta1. None of this integrin's known ligands, however, appears to account for this phenotype. To identify a more relevant ligand, a soluble integrin alpha8beta1 heterodimer fused
Ada Ee Der Teo et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 69(6), 1207-1216 (2017-04-19)
Primary aldosteronism is a common cause of hypertension, which becomes refractory if undiagnosed, but potentially curable when caused by an aldosterone-producing adenoma (APA). The discovery of somatic mutations and differences in clinical presentations led to recognition of small but common