Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003394
Sigma-Aldrich
Anti-SPTB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-I Spectrin antibody produced in rabbit, Anti-Spectrin β-chain, erythrocyte antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
TSVLILQRKHKAFEDELRGLDAHLEQIFQEAHGMVARKQFGHPQIEARIKEVSAQWDQLKDLAAFCKKNLQDAENFFQFQGDADDLKAWLQDAHRLLSGEDVGQDEGATRALGKKHKDFLEELEESRGVMEHLEQQAQGFPEEF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTB(6710)
Immunogen
Spectrin β-chain, erythrocyte recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen SPTB (Spectrin β chain, erythrocytic) koduje białko należące do rodziny genów spektryny. Białko to zawiera domenę, która wiąże się z ankyryną i przyłącza się do fosfatydyloetanoloaminy/fosfatydylocholiny-lipidów w błonie plazmatycznej, przyczyniając się do kształtu i odkształcalności erytrocytów. Mutacje w tym genie są związane z dziedziczną sferocytozą, heterogenną dziedziczną niedokrwistością hemolityczną, dziedziczną eliptocytozą i noworodkową niedokrwistością hemolityczną. Spektryna i ankyryna wspólnie funkcjonują w organizacji błony, stabilności, transdukcji sygnału i ukierunkowaniu białek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70647
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcin Wolny et al.
PloS one, 6(6), e21538-e21538 (2011-07-09)
It was shown previously that an ankyrin-sensitive, phosphatidylethanolamine/phosphatidylcholine (PE/PC) binding site maps to the N-terminal part of the ankyrin-binding domain of β-spectrin (ankBDn). Here we have identified the amino acid residues within this domain which are responsible for recognizing monolayers
Monika Maciag et al.
British journal of haematology, 146(3), 326-332 (2009-06-23)
Hereditary spherocytosis (HS) is one of the most frequent and heterogeneous inherited haemolytic anaemias. It is associated with abnormalities of several erythrocyte membrane proteins. We investigated relative mRNA quantification of red blood cell membrane protein genes using real-time quantitative polymerase
Paul R Stabach et al.
Blood, 113(22), 5377-5384 (2009-01-27)
Spectrin and ankyrin participate in membrane organization, stability, signal transduction, and protein targeting; their interaction is critical for erythrocyte stability. Repeats 14 and 15 of betaI-spectrin are crucial for ankyrin recognition, yet the way spectrin binds ankyrin while preserving its