Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA003363
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO44 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-F-box only protein 44 antibody produced in rabbit, Anti-F-box protein FBX30 antibody produced in rabbit, Anti-F-box/G-domain protein 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SLHRNLLHNPCAEEGFEFWSLDVNGGDEWKVEDLSRDQRKEFPNDQVRSQARLRVQVPAVRSAPVVRARASGDLPARPGDHPAEERCQVEGGLPHILQLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO44(93611)
Immunogen
F-box only protein 44 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FBXO44 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FBXO44 (białko F-box 44) koduje białko należące do rodziny białek F-box. Zawiera konserwatywną domenę G, która jest również nazywana domeną FBA. Jest to domena rozpoznająca cukier, która pośredniczy w wiązaniu substratu do ubikwitynacji BRCA1 i późniejszej degradacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86596
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Carlucci et al.
British journal of cancer, 112(1), 9-13 (2014-12-10)
Mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes predispose individuals to the development of breast and ovarian cancers. As a result, biochemical functions of BRCA1 and BRCA2 proteins are being characterised in great detail. These studies have prompted the use of
Kevin A Glenn et al.
The Journal of biological chemistry, 283(19), 12717-12729 (2008-01-22)
Post-translational modification of proteins regulates many cellular processes. Some modifications, including N-linked glycosylation, serve multiple functions. For example, the attachment of N-linked glycans to nascent proteins in the endoplasmic reticulum facilitates proper folding, whereas retention of high mannose glycans on
Yunzhe Lu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(49), 41014-41022 (2012-10-23)
BRCA1 mutations account for a significant proportion of familial breast and ovarian cancers. In addition, reduced BRCA1 protein is associated with sporadic cancer cases in these tissues. At the cellular level, BRCA1 plays a critical role in multiple cellular functions
Harrison J McNabb et al.
Molecular pharmacology, 98(6), 677-685 (2020-10-04)
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins are negative modulators of G protein signaling that have emerged as promising drug targets to improve specificity and reduce side effects of G protein-coupled receptor-related therapies. Several small molecule RGS protein inhibitors have
Jia Z Shen et al.
Cell, 184(2), 352-369 (2020-12-29)
Repetitive elements (REs) compose ∼50% of the human genome and are normally transcriptionally silenced, although the mechanism has remained elusive. Through an RNAi screen, we identified FBXO44 as an essential repressor of REs in cancer cells. FBXO44 bound H3K9me3-modified nucleosomes