Kluczowe dokumenty
HPA002827
Sigma-Aldrich
Anti-SLC15A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Intestinal H(+, Anti-Oligopeptide transporter, small intestine isoform, Anti-Solute carrier family 15 member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DKTLPVFPKGNEVQIKVLNIGNNTMNISLPGEMVTLGPMSQTNAFMTFDVNKLTRINISSPGSPVTAVTDDFKQGQRHTLLVWAPNHYQVVKDGLNQKPEKGENGIRFVNTFNELITITMSGKVYANISSYNA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC15A1(6564)
Opis ogólny
Transporter peptydowy 1 (PepT 1), znany również jako członek rodziny 15 transporterów substancji rozpuszczonych 1 (SLC15A1), jest białkiem kodowanym przez gen SLC15A1 u ludzi. Jest to białko transportujące di / tripeptydy, które ulega ekspresji w błonie granicznej szczotki jelitowej i nie ulega ekspresji w okrężnicy. Przewiduje się, że białko transportera o masie ~78,810 kDa składa się z 708 reszt aminokwasowych i 12 domniemanych domen rozprzestrzeniających błonę.
Immunogen
Solute carrier family 15 member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników substancji 15, członek 1 (SLC15A1) jest głównie zaangażowana we wchłanianie białek w jelicie człowieka. Podczas przewlekłego stanu zapalnego jego ekspresja jest indukowana w okrężnicy. Transport Tri-DAP może zachodzić bardziej efektywnie w takich warunkach, przyczyniając się do zapalenia jelit.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86071
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guillaume Dalmasso et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 299(3), G687-G696 (2010-06-19)
PepT1 is a di/tripeptide transporter highly expressed in the small intestine, but poorly or not expressed in the colon. However, during chronic inflammation, such as inflammatory bowel disease, PepT1 expression is induced in the colon. Commensal bacteria that colonize the
S A Adibi
Gastroenterology, 113(1), 332-340 (1997-07-01)
The oligopeptide transporter (Pept-1), which is located in the intestinal brush border membrane, provides a major mechanism for protein absorption in the human intestine. Expression cloning of the gene encoding Pept-1 has predicted a 78,810-kilodalton protein consisting of 708 amino
Produkty
Drug Transport