Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002735
Sigma-Aldrich
Anti-TERF2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TTAGGG repeat-binding factor 2 antibody produced in rabbit, Anti-Telomeric DNA-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Telomeric repeat-binding factor 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF2(7014)
Immunogen
Czynnik wiążący powtórzenia telomeryczne 2 rekombinowane białko epitopowe (PrEST)
Sekwencja
DIMQALLVRPLGKEHTVSRLLRVMQCLSRIEEGENLDCSFDMEAELTPLESAINVLEMIKTEFTLTEAVVESSRKLVKEAAVIICIKNKEFEKASKILKKHMSKDPTTQKLRNDLLNIIREKNLAHPVIQNF
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Zapobiegając rozpoznawaniu podwójnych pęknięć nici (DSB) na końcu telomeru (powtórzenie 5′-TTAGGG-3′), TERF2 (telomeric repeat binding factor 2) chroni ten koniec. Odpowiedź TERF2 na DSB zależy tylko od obecności domeny podstawowej. Odpowiedź DSB jest niezależna od funkcjonalnych zmutowanych białek ATM (ataxia-telangiectasia mutated) i kinaz białkowych DNA-PK, takich jak kompleks MRE11 (meiotic recombination 11 homolog A)/Rad50 (DNA repair protein)/NBS1 (Nijmegen breakage syndrome protein 1), Ku70 (lupus Ku autoantigen protein p70), WRN (Werner syndrome ATP-dependent helicase) i BLM (Bloom syndrome protein).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86212
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megan van Overbeek et al.
Current biology : CB, 16(13), 1295-1302 (2006-05-30)
Human chromosome ends are protected by shelterin, an abundant six-subunit protein complex that binds specifically to the telomeric-repeat sequences, regulates telomere length, and ensures that chromosome ends do not elicit a DNA-damage response (reviewed in). Using mass spectrometry of proteins
Paul S Bradshaw et al.
Nature genetics, 37(2), 193-197 (2005-01-25)
DNA damage surveillance networks in human cells can activate DNA repair, cell cycle checkpoints and apoptosis in response to fewer than four double-strand breaks (DSBs) per genome. These same networks tolerate telomeres, in part because the protein TRF2 prevents recognition
D Broccoli et al.
Nature genetics, 17(2), 231-235 (1997-11-05)
Human telomeres are composed of long arrays of TTAGGG repeats that form a nucleoprotein complex required for the protection and replication of chromosome ends. One component of human telomeres is the TTAGGG repeat binding factor 1 (TRF1), a ubiquitously expressed
Titia de Lange
Genes & development, 19(18), 2100-2110 (2005-09-17)
Added by telomerase, arrays of TTAGGG repeats specify the ends of human chromosomes. A complex formed by six telomere-specific proteins associates with this sequence and protects chromosome ends. By analogy to other chromosomal protein complexes such as condensin and cohesin