Kluczowe dokumenty
HPA001633
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2K7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-JNK kinase 2, Anti-JNK-activating kinase 2, Anti-JNKK 2, Anti-MAP kinase kinase 7, Anti-MAPK/ERK kinase 7, Anti-MAPKK 7, Anti-MP2K7_HUMAN Isoform 2 of O14733 -Homo sapiens, Anti-O14733-2, Anti-c-Jun N-terminal kinase kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LVDSKAKTRSAGCAAYMAPERIDPPDPTKPDYDIRADVWSLGISLVELATGQFPYKNCKTDFEVLTKVLQEEPPLLPGHMGFSGDFQSFVKDCLTKDHRKRPKYNKLLEHSFIKRYETMEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K7(5609)
Powiązane kategorie
Immunogen
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podwójnie specyficzna kinaza białkowa aktywowana mitogenami 7 (znana również jako kinaza MAP 7 lub MKK7) jest enzymem kodowanym przez gen MAP2K7 u ludzi i należy do rodziny kinaz białkowych aktywowanych mitogenami. Może on regulować wzrost, różnicowanie i apoptozę komórek. Aktywacja tego genu pośredniczy w przeciwnowotworowym działaniu alpinetyny. Może służyć jako potencjalny środek do rozwoju terapii wątrobiaka. Jest bezpośrednim aktywatorem kinazy białkowej aktywowanej mitogenami c-Jun N-końcowej kinazy (JNK). Aktywuje JNK poprzez fosforylację reszt treoniny i tyrozyny w motywie Thr-Pro-Tyr w subdomenie VIII kinazy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86495
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Tang et al.
Oncology reports, 27(4), 1090-1096 (2011-12-14)
Alpinetin is a type of novel plant flavonoid derived from Alpinia katsumadai Hayata, found to possess strong anti-hepatoma effects. However, the detailed antitumor mechanism of alpinetin remains unclear. Mitogen-activated protein kinase kinase-7 (MKK7) can regulate cellular growth, differentiation and apoptosis.
Laura Michael et al.
Biochemical and biophysical research communications, 341(3), 679-683 (2006-01-31)
Mitogen-activated protein kinase kinase 7 (MKK7) is a direct activator of the mitogen-activated protein kinase family member c-Jun N-terminal kinase (JNK). MKK7 activates JNK via phosphorylation of a threonine and tyrosine residue in a Thr-Pro-Tyr motif within kinase subdomain VIII.
K Sanjana P Devi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(9), 2794-2805 (2014-05-09)
Newer strategies for augmenting immune responses of pharmacologically active glucans may serve to improve the medicinal potential of these biomolecules. With this aim, the present work was focused on generating targeted high molecular size glucan particles with magnified immune response
Meiyan Sun et al.
Endocrinology, 155(8), 2787-2796 (2014-05-16)
Calcium-dependent chloride conductances have been described in chicken and human granulosa cells (GCs) and may be involved in steroidogenesis. However, the molecular identities of corresponding chloride channels remain unknown. The purpose of this study was to explore the expression and