Kluczowe dokumenty
HPA001508
Sigma-Aldrich
Anti-LBP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Lipopolysaccharide-binding protein precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EGYLNFSITDDMIPPDSNIRLTTKSFRPFVPRLARLYPNMNLELQGSVPSAPLLNFSPGNLSVDPYMEIDAFVLLPSSSKEPVFRLSVATNVSATLTFNTSKITGFLKPGKVKVELKESKVGLFNAELLEALLNYYI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LBP(3929)
Immunogen
Lipopolysaccharide-binding protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LBP antibody produced in rabbit is suitable for use as an antibody suspension bead array in affinity proteomic array to explore the potential of the human proteins in plasma to predict disease status during malaria infections.
Anti-LBP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen LBP (białko wiążące lipopolisacharyd) koduje białko, które wiąże się z lipopolisacharydem (LPS) na zewnętrznej ścianie komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Ekspresja tego genu jest zwiększona w przypadku sepsy. Jest to białko o masie 58 kDa, które jest syntetyzowane w wątrobie i uwalniane do krwiobiegu podczas infekcji bakteryjnej. Wiąże się z LPS wraz z bakteriobójczym białkiem zwiększającym przepuszczalność (BPI) poprzez interakcję z receptorem CD14. Bierze udział w regulacji odpowiedzi monocytów zależnej od LPS. Jest członkiem białek wiążących lipidy, które są strukturalnie i funkcjonalnie powiązane. Należą do nich BPI, białko przenoszące estry cholesterolu w osoczu (CETP) i białko przenoszące fosfolipidy (PLTP).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83042
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipopolysaccharide-binding protein.
R R Schumann et al.
Chemical immunology, 74, 42-60 (1999-12-23)
Julie Bachmann et al.
PLoS pathogens, 10(4), e1004038-e1004038 (2014-04-20)
Systemic inflammation and sequestration of parasitized erythrocytes are central processes in the pathophysiology of severe Plasmodium falciparum childhood malaria. However, it is still not understood why some children are more at risks to develop malaria complications than others. To identify