Merck
HPA001405
Sigma-Aldrich
Anti-NEK9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NIMA-related kinase 8 antibody produced in rabbit, Anti-Nek8 antibody produced in rabbit, Anti-Nercc1 kinase antibody produced in rabbit, Anti-Never in mitosis A-related kinase 9 antibody produced in rabbit, Anti-NimA-related protein kinase 9 antibody produced in rabbit, Anti-Serine/threonine-protein kinase Nek9 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VSCGDEFTIAATDDNHIFAWGNGGNGRLAMTPTERPHGSDICTSWPRPIFGSLHHVPDLSCRGWHTILIVEKVLNSKTIRSNSSGLSIGTVFQSSSPGGGGGGGGGEEEDSQQESETPDPSGGFRGTMEADRGMEGLISPTEAM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK9(91754)
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase Nek9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen NEK9 (NIMA-related kinase 9) koduje białko, które funkcjonuje jako plejotropowy regulator progresji mitotycznej. Jest aktywowany w mitozie i bierze udział w kontroli dynamiki wrzeciona i separacji chromosomów. Aktywuje Nek6 i Nek7 i pośredniczy w progresji mitotycznej. Oddziałuje z kompleksem FACT, klasą modulatorów struktury chromatyny zaangażowanych w replikację i transkrypcję oraz reguluje kilka procesów komórkowych związanych z FACT.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70531
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bertrand Chin-Ming Tan et al.
The Journal of biological chemistry, 279(10), 9321-9330 (2003-12-09)
The heterodimeric Spt16-Pob3/DUF/FACT complex is a class of chromatin structure modulators with important roles in replication and transcription. Although regarded as a transcription elongator for chromatin template, little is known about the mode of action and involvement in other molecular
Mark W Richards et al.
Molecular cell, 36(4), 560-570 (2009-11-28)
Mitosis is controlled by multiple protein kinases, many of which are abnormally expressed in human cancers. Nek2, Nek6, Nek7, and Nek9 are NIMA-related kinases essential for proper mitotic progression. We determined the atomic structure of Nek7 and discovered an autoinhibited
Christopher Belham et al.
The Journal of biological chemistry, 278(37), 34897-34909 (2003-07-04)
The Nek family of protein kinases in humans is composed of 11 members that share an amino-terminal catalytic domain related to NIMA, an Aspergillus kinase involved in the control of several aspects of mitosis, and divergent carboxyl-terminal tails of varying