Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA001032
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Neoplastic transformation inhibitor protein, Anti-Nuclear antigen H731-like, Anti-Programmed cell death protein 4, Anti-Protein 197/15a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VMSTTDVEKSFDKLLKDLPELALDTPRAPQLVGQFIARAVGDGILCNTYIDSYKGTVDCVQARAALDKATVLLSMSKGGKRKDSVWGSGGGQQSVNHLVKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD4(27250)
Immunogen
Programmed cell death protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76140
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Fassan et al.
Diseases of the esophagus : official journal of the International Society for Diseases of the Esophagus, 25(3), 263-268 (2011-09-03)
The programmed cell death 4 (PDCD4) tumor suppressor is down-regulated in several malignancies, and the (subcellular) expression of its protein product is modulated by both oncomiR miR-21 and protein kinase B (Akt). PDCD4 and activated Akt (phosphorylated Akt [pAkt]) expression
Soon-Kyung Hwang et al.
Carcinogenesis, 35(7), 1469-1480 (2014-01-15)
PDCD4 is a tumor suppressor induced by apoptotic stimuli that regulates both translation and transcription. Previously, we showed that overexpression of PDCD4 leads to decreased anchorage-independent growth in glioblastoma (GBM)-derived cell lines and decreased tumor growth in a GBM xenograft
Raffaele Baffa et al.
The Journal of pathology, 219(2), 214-221 (2009-07-14)
Small non-coding microRNAs (miRNAs) contribute to cancer development and progression, and are differentially expressed in normal tissues and cancers. However, the specific role of miRNAs in the metastatic process is still unknown. To seek a specific miRNA expression signature characterizing
Polina N Vikhreva et al.
Anticancer research, 34(5), 2315-2318 (2014-04-30)
Programmed cell death 4 (Pdcd4) is a tumor suppressor frequently lost in tumors of various origins thus contributing to tumor progression. Expression of Pdcd4 in melanoma, however, has not been extensively studied to date. Pdcd4 protein levels were assessed in
Caterina Mian et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 22(9), 890-896 (2012-07-04)
MicroRNAs (miRNAs) are involved in the pathogenesis of human cancers, including medullary thyroid carcinoma (MTC). The aim of this study was to test the hypothesis that different miRNA profiles are related to RET status and prognosis in patients with hereditary
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001032-100UL4061837132414
HPA001032-25UL4061842765881