Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA000556
Sigma-Aldrich
Anti-CRIM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRIM-1 antibody produced in rabbit, Anti-Cysteine-rich motor neuron 1 protein precursor antibody produced in rabbit, Anti-Cysteine-rich repeat-containing protein S52 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LTEYEAGVCEDENWTDDQLLGFKPCNENLIAGCNIINGKCECNTIRTCSNPFEFPSQDMCLSALKRIEEEKPDCSKARCEVQFSPRCPEDSVLIEGYAPPGECCPLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRIM1(51232)
Immunogen
Cysteine-rich motor neuron 1 protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76142
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenny Nyström et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 24(7), 2038-2044 (2009-01-23)
CRIM1 is a plasma membrane bound protein containing six cysteine-rich repeats (CRR). Through these, CRIM1 has been shown to interact with a subgroup of the TGF-beta superfamily, the bone morphogenic proteins (BMP) isoforms 2, 4 and 7. The probable action
Hui Zeng et al.
Current cancer drug targets, 14(7), 652-658 (2014-08-05)
Cysteine-rich motor neuron1 protein (CRIM1), a novel antagonist of bone morphogenetic proteins (BMPs), is reported to regulate the processing of BMPs preprotein into mature protein and the delivery of BMPs to the cell surface. Previous studies have shown that CRIM1
Han Sheng Chiu et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 50(9), 711-716 (2012-04-19)
Crim1 is a developmentally expressed, transmembrane protein essential for normal embryonic development. We generated mice engineered to contain a Crim1 conditional null allele by flanking exons three and four of Crim1 with unidirectional LoxP sites. After crossing Crim1+/FLOX mice with
G Kolle et al.
Mechanisms of development, 90(2), 181-193 (2000-01-21)
Development of the vertebrate central nervous system is thought to be controlled by intricate cell-cell interactions and spatio-temporally regulated gene expressions. The details of these processes are still not fully understood. We have isolated a novel vertebrate gene, CRIM1/Crim1, in
Bryan D Hudson et al.
PloS one, 10(11), e0142058-e0142058 (2015-11-07)
Inhibitors of Wnt signaling have been shown to be involved in prostate cancer (PC) metastasis; however the role of Sclerostin (Sost) has not yet been explored. Here we show that elevated Wnt signaling derived from Sost deficient osteoblasts promotes PC