Kluczowe dokumenty
H9383
Anti-Horse Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Serum, horse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
horse
opakowanie
vial of 2 mL lyophilized antiserum
metody
immunoelectrophoresis: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?