Key Documents
H9037
Anti-HA−TRITC antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
TRITC conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HA-7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
~1 mg/mL
metody
direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2