Merck
H9017
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide II-H disodium salt
Synonim(y):
α-ΔUA-[1→4]-GlcN-6S
About This Item
Wzór liniowy:
C12H17NO13SNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.31
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥98%
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)COS([O-])(=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(17)10(6(16)3-24-27(21,22)23)26-12-9(18)5(15)1-7(25-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
Klucz InChI
FOAZUBKCMDYJKE-HSLHGPCSSA-L
Działania biochem./fizjol.
Produkty trawienia heparyny i siarczanu heparanu przez różne heparynazy
Inne uwagi
W poniższym zestawieniu δUA = kwas 4-deoksy-L-treo-heks-4-enopiranozylouronowy; GlcN = D-glukozamina; Ac = acetyl; NS, 2S, 6S, = odpowiednio N-sulfo, 2-siarczan i 6-siarczan.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Disacharydy do badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony strony kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.