Kluczowe dokumenty
H9006
7-(β-Hydroxyethyl)theophylline
solid
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)xanthine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
ethanol: moderately soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA2B(136)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?