Kluczowe dokumenty
H7790
Anti-HRD1/SYVN1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, Anti-Synoviolin, Anti-Synoviolin 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of mouse brain
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human HRD1/SYVN1.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYVN1(84447)
mouse ... Syvn1(74126)
rat ... Syvn1(361712)