Key Documents
H3291
Anti-HOXD4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HHO.C13, Anti-HOX-4B, Anti-HOX-5.1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXD4(3233)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence