Kluczowe dokumenty
H1667
Hypothemycin
from Hypomyces trichothecoides, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3H-Oxireno[k][2]benzoxacyclotetradecin-5,11(2H,4H)-dione,1a,8,9,15b-tetrahydro-3,4,12-trihydroxy-14-methoxy-9-methyl-,(1aR,3S,4S,6Z,9S,15bR)-, NSC354462
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Hypomyces trichothecoides
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
acetone: soluble
deionized water: insoluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)CC3OC3c2c1
InChI
1S/C19H22O8/c1-9-4-3-5-12(20)17(23)14(22)8-15-18(27-15)11-6-10(25-2)7-13(21)16(11)19(24)26-9/h3,5-7,9,14-15,17-18,21-23H,4,8H2,1-2H3/b5-3-/t9-,14-,15+,17+,18+/m0/s1
Klucz InChI
SSNQAUBBJYCSMY-KNTMUCJRSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?