Kluczowe dokumenty
H0402
Heparin−Agarose
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
heparin from Porcine intestinal mucosa
Poziom jakości
Postać
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
macierz
4% beaded agarose
aktywacja macierzy
epichlorohydrin
MAR
terminal aldehyde by reductive amination to amine linker
spacer macierzy
7 atoms
pojemność
≥0.5 mg/mL binding capacity (thrombin)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup