Merck
GW22829
Sigma-Aldrich
Anti-PSMC5 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22829
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMC5(5705)
Opis ogólny
PSMC5 (proteasome 26S subunit, ATPase, 5) jest podjednostką regulatorową proteasomu 26S należącą do rodziny domniemanych ATPaz. Ma strukturalną homologię z genem Sug1p drożdży.
Immunogen
Rekombinowana podjednostka 5 ATPazy 26S proteasomu
Sekwencja immunogenu: GI # 24497435, sekwencja 2-160
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PMC5 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka regulatorowa proteazy 26S 8 jest enzymem kodowanym przez gen PSMC5 u ludzi i jest ważna dla transkrypcji cząsteczek MHC II. Odgrywa rolę w regulacji transkrypcji MHC klasy I i cząsteczek podobnych do MHC II, HLA-DM i HLA-DO. PSMC5 działa jako kluczowy regulator skurczu kolagenu w pierwotnych ludzkich fibroblastach płuc (funkcjonalna cecha miofibroblastów) i jest krytycznym krokiem w procesie zwłóknienia.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael F Nyp et al.
Respiratory research, 15, 19-19 (2014-02-18)
Myofibroblasts are the critical effector cells in the pathogenesis of pulmonary fibrosis which carries a high degree of morbidity and mortality. We have previously identified Type II TGFβ receptor interacting protein 1 (TRIP-1), through proteomic analysis, as a key regulator
K Akiyama et al.
FEBS letters, 363(1-2), 151-156 (1995-04-17)
The nucleotide sequence of a cDNA that encodes a new regulatory subunit, named p45, of the 26S proteasome of human hepatoblastoma HepG2 cells has been determined. The polypeptide predicted from the open reading frame consists of 406 amino acid residues
Yaritza Inostroza-Nieves et al.
Immunology letters, 147(1-2), 67-74 (2012-07-10)
The 19S proteasome regulatory particle plays a critical role in cellular proteolysis. However, emerging evidence suggests roles for 19S proteasome subunits in regulating yeast and mammalian transcription. It has been previously shown that Sug1 is important for the transcription of