Kluczowe dokumenty
GW22783
Sigma-Aldrich
Anti-CD14 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22783
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Immunogen
Rekombinowany antygen CD14
Sekwencja immunogenu: GI # 4557417, sekwencja 40-230
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD14 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
CD14 (cluster of differentiation 14) jest ludzkim genem, który odgrywa ważną rolę w wykrywaniu patogenów zapalnych i w wynikającej z tego sygnalizacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Odgrywa również ważną rolę w rozpoznawaniu choroby gruźlicy (TB) i może być stosowany jako potencjalny biomarker do przewidywania rokowania inwazyjnego raka przewodowego piersi z LN + ER / PR-Her2 +. Jest również związany z astmą, krupem i alergią. Monocyt CD14 jest połączony z błoną plazmatyczną za pomocą fosfolipidu fosfatydyloinozytolu.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weifeng He et al.
PloS one, 8(9), e75366-e75366 (2013-10-03)
In clinical practice, breast cancers with lymph node positive, ER/PR-negative and overexpressed human epidermal growth factor receptor 2 (LN+ER/PR-Her2+) have high risk of recurrence, but the effective biomarkers of prognostic for this type tumor are still lacking. Since breast cancers
J Zhao et al.
The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, 17(11), 1472-1478 (2013-10-16)
CD14 plays an important role in recognising the tuberculosis (TB) antigen and initiating immune response. CD14-159C/T polymorphism has been reported to be associated with susceptibility to TB in some, but not all studies. To comprehensively evaluate the correlation between CD14-159C/T
Donna C Rennie et al.
Disease markers, 35(6), 765-771 (2013-12-19)
The CD14 gene has an important role in the detection of inflammatory provoking pathogens and in the ensuing signaling of the innate immune response. We assessed the role of CD14 C-159T, G-1359T in the expression of asthma, croup, and allergy
D L Simmons et al.
Blood, 73(1), 284-289 (1989-01-01)
A cDNA clone encoding the human monocyte antigen CD14 was isolated by transient expression in COS cells of a cDNA library prepared from phorbol diester-treated HL60 cells. RNA blot analysis showed abundant expression of a single mRNA species in mature
Sarah Kim et al.
Nature communications, 5, 5236-5236 (2014-10-21)
Toll-like receptors (TLRs) play a key role in innate immunity. Apart from their function in host defense, dysregulation in TLR signalling can confer risk to autoimmune diseases, septic shock or cancer. Here we report genetic variants and transcripts that are