Merck
GW22757
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22757
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Immunogen
Rekombinowana kinaza białkowa seryny/treoniny
Sekwencja immunogenu: GI # 62241011, sekwencja 2-200
Zastosowanie
Przeciwciało anty-AKT1 (ab1) produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa RAC-α jest enzymem kodowanym przez gen AKT1 u ludzi i należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych AGC. Jest to wewnątrzkomórkowe białko transdukcji sygnału aktywowane przez hormony wzrostu, a jego szlak jest krytycznie zaangażowany we wzrost komórek nowotworowych, proliferację, metabolizm, inwazję i przeżycie. AKT1 działa jako potencjalny cel dla terapii genowej nowotworów. Gen ten jest często aktywowany w różnych typach nowotworów i jest uznawany za obiecujący cel terapii przeciwnowotworowej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Zhang et al.
Clinical laboratory, 60(1), 1-8 (2014-03-08)
AKT1 is a member of the serine/threoine AGC protein kinase family involved in cancer's metabolism, growth, proliferation, and survival. It is a potential target for cancer gene therapy. In the present study, we used DNAzyme and siRNA technology to inhibit
F Yang et al.
Cell death & disease, 5, e1114-e1114 (2014-03-15)
The serine/threonine kinase AKT is generally accepted as a promising anticancer therapeutic target. However, the relief of feedback inhibition and enhancement of other survival pathways often attenuate the anticancer effects of AKT inhibitors. These compensatory mechanisms are very complicated and
Alpaslan Mayadagli et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 19(1), 157-163 (2014-03-25)
Akt, also known as protein kinase B (PKB), is an intracellular signal transduction protein activated by growth hormones. PKB/Akt is frequently activated in a variety of cancer types, but its role in the development and progression of lung cancer has
Xiaoting Wang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 140(8), 1399-1411 (2014-04-17)
v-akt Murine thymoma viral oncogene homolog (AKT) pathway is critically involved in cancer cell growth, invasion, and survival. We examined the correlation between the genetic variations in molecules of AKT pathway and clinical outcomes of gastric cancer. Six single nucleotide
Mariëtte E G Kranendonk et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 22(10), 2216-2223 (2014-07-22)
Insulin resistance (IR) is a key mechanism in obesity-induced cardiovascular disease. To unravel mechanisms whereby human adipose tissue (AT) contributes to systemic IR, the effect of human AT-extracellular vesicles (EVs) on insulin signaling in liver and muscle cells was determined.