Kluczowe dokumenty
GW21255B
Sigma-Aldrich
Anti-Exportin T antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Exportin (tRNA)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21255B
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XPOT(11260)
Opis ogólny
XPOT (eksportyna T) jest receptorem eksportu jądrowego tRNA występującym u kręgowców. Białko to przemieszcza się między cytoplazmą a jądrem. Należy do rodziny importin-β i ma odległy związek z białkiem Los1p występującym w drożdżach.
Immunogen
Rekombinowana eksportyna TRNA
Sekwencja immunogenu: GI # 8051636, sekwencja 5-234
Zastosowanie
Przeciwciało anty-eksportynie T produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Eksportyna-T działa jako specyficzny mediator eksportu tRNA. Eksportyna-T jest wiążącym RanGTP czynnikiem związanym z importyną β o głównie jądrowej lokalizacji, który szybko przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą. Oddziałuje również z kompleksami porów jądrowych. Eksportyna t wiąże tRNA bezpośrednio i z wysokim powinowactwem. Odpowiada za większość eksportu tRNA w komórkach i odgrywa istotną rolę w transporcie tRNA. Jest związana z wewnątrzkomórkowym transportem tRNA i jest z kolei związana z dyskretnymi zmianami w składzie komórkowych cytoplazmatycznych kompleksów wielobiałkowych zawierających tRNA.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuji Suzuki et al.
Biomedical research (Tokyo, Japan), 27(2), 89-92 (2006-05-19)
The active form of vitamin D3, 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (DVD), is a potent inducer of cell differentiation and inhibits proliferation of cells such as human promyelocytic leukemia HL-60 cells. In the present study, we examined the effects of DVD on the
C Kruse et al.
The Biochemical journal, 346 Pt 1, 107-115 (2000-02-05)
Vigilin is a ubiquitous multi heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) K homologous (KH)-domain protein. Here we demonstrate that purified recombinant human vigilin binds tRNA molecules with high affinity, although with limited specificity. Nuclear microinjection experiments revealed for the first time that
U Kutay et al.
Molecular cell, 1(3), 359-369 (1998-07-14)
In eukaryotes, tRNAs are synthesized in the nucleus and after several maturation steps exported to the cytoplasm. Here, we identify exportin-t as a specific mediator of tRNA export. It is a RanGTP-binding, importin beta-related factor with predominantly nuclear localization. It
G J Arts et al.
The EMBO journal, 17(24), 7430-7441 (1998-12-19)
Exportin-t (Xpo-t) is a vertebrate nuclear export receptor for tRNAs that binds tRNA cooperatively with GTP-loaded Ran. Xpo-t antibodies are shown to efficiently block tRNA export from Xenopus oocyte nuclei suggesting that it is responsible for at least the majority
G J Arts et al.
Current biology : CB, 8(6), 305-314 (1998-03-25)
Transport of macromolecules between the nucleus and cytoplasm of eukaryotic cells is mediated by nuclear import and export receptors. The receptors identified to date are members of a family of Ran GTPase-binding proteins whose founding member is importin-beta. Interaction between