Kluczowe dokumenty
GW20025F
Sigma-Aldrich
Anti-GM-CSF antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CSF, Anti-Colony-stimulating factor, Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor, Anti-MGC131935
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20025F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF2(1437)
Opis ogólny
Czynnik stymulujący kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF), znany również jako CSF-2, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q31-33. Kodowane białko ulega ekspresji w wielu różnych typach komórek odpornościowych, w tym makrofagach, komórkach tucznych i limfocytach T, głównie w odpowiedzi na aktywację immunologiczną i cytokiny zapalne. Ponadto jest ono również wydzielane w różnych typach komórek nieimmunologicznych, takich jak komórki śródbłonka, keratynocyty i fibroblasty, po zastosowaniu odpowiednich bodźców.
Immunogen
Rekombinowany czynnik stymulujący tworzenie kolonii 2
Sekwencja immunogenu: GI # 27437030, sekwencja 1-144
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GM-CSF produkowane u kurcząt nadaje się do western blottingu w rozcieńczeniu roboczym 1:500 i do barwienia komórek w rozcieńczeniu roboczym 1:200. Nadaje się również do pośredniego testu ELISA.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) jest stosowany w leczeniu neutropenii i białaczki w połączeniu z chemioterapią. Odgrywa on główną rolę w proliferacji i różnicowaniu granulocytów i makrofagów z komórek progenitorowych szpiku kostnego. GM-CSF odgrywa również istotną rolę w regulacji odporności i hematopoezy.
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) ułatwia wiązanie eozynofilów z cząsteczką adhezji komórek naczyniowych-1 i migrację eozynofilów do tkanek. Ponadto jest on również zaangażowany w dojrzewanie komórek prezentujących antygen. GM-CSF odgrywa istotną rolę w modulacji homeostazy surfaktantu i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej makrofagów pęcherzykowych w płucach. Odgrywa również istotną rolę w niezależnej od układu odpornościowego progresji nowotworu. Mutacja w genie jest związana z rozwojem astmy atopowej.
GM-CSF (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów) jest plejotropową cytokiną, która reguluje wzrost i różnicowanie granulocytów, makrofagów, eozynofilów i erytrocytów. Gen jest obecny w klastrze wraz z interleukiną-3 (IL-3), IL-4 i IL-5 na chromosomie 5.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B H van Leeuwen et al.
Blood, 73(5), 1142-1148 (1989-04-01)
The human genes for the hematopoietic growth factors interleukin-3 (IL-3), IL-5, and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) have been mapped to 5q23-31. We present in situ hybridization evidence that the human IL-4 gene is located at 5q23.3-31.2, suggesting that the four
K Kaushansky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(10), 3101-3105 (1986-05-01)
Through the use of long single-sequence oligonucleotide probes, the complete gene for human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (hGM-CSF) has been cloned from a human genomic library. The gene is 2.5 kilobases in length, contains three introns, and is present as a
Sabine Hoffjan et al.
American journal of human genetics, 76(4), 696-704 (2005-02-24)
Asthma is a common disease that results from both genetic and environmental risk factors. Children attending day care in the 1st year of life have lower risks for developing asthma, although the mechanism for this "day care" effect is largely