Kluczowe dokumenty
GUTMLS01
Microbiome Metabolite Library Of Standards Plate 1 (Ethanol And Methanol Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
GUTMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 plates
producent / nazwa handlowa
IROA Technologies
rozmiar płytki
96 wells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przydatność
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Oferujemy biblioteki i zestawy małocząsteczkowych metabolitów z szerokim zakresem związków metabolitów pierwotnych obejmujących kluczowe szlaki metaboliczne do badań metabolomicznych.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.