Kluczowe dokumenty
GN683271
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, assorted colors, flat cap
Synonim(y):
Greiner PCR tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 683271
dostępność
available only in China
metody
PCR: suitable
przydatność
suitable for (PCR applications)
Opis ogólny
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)