GESE2119T215
GE spacers
L × thickness 8 cm × 1.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva Article No. 80-6138-33
Cytiva SE2119T-2-1,5
dł. × grubość
8 cm × 1.5 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE2119T215 | 4061832672236 |