Kluczowe dokumenty
GERPN226
cGMP, Biotrak EIA System
Cytiva RPN226
About This Item
Kod UNSPSC:
41116126
NACRES:
NA.32
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN226
opakowanie
pkg of 96 wells
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
OOŚ i ELISA to wygodne, wysokoczułe technologie oparte na peroksydazie, które umożliwiają pomiar ilości białka obecnego w próbce w ciągu jednego dnia. Opracowano nowe odczynniki do lizy (odczynniki do lizy 1 i 2), aby ułatwić prostą i szybką ekstrakcję cząsteczek komórkowych.
Konkurencyjny system testu immunoenzymatycznego 7750 cGMP został specjalnie zaprojektowany do celów badawczych. Zestaw zawiera protokoły wykorzystujące nowe odczynniki do lizy w celu ułatwienia prostej i szybkiej ekstrakcji cGMP z kultur komórkowych. Składniki te pozwalają uniknąć konieczności stosowania tradycyjnych, czasochłonnych procedur ekstrakcji i eliminują potrzebę usuwania odczynników ekstrakcyjnych przed pomiarem. Łączy w sobie zastosowanie koniugatu cGMP znakowanego peroksydazą, specyficznej surowicy odpornościowej, która może być unieruchomiona na wstępnie powlekanych mikropłytkach oraz stabilizowanego roztworu substratu.
Odczynnik do lizy 1 hydrolizuje błony komórkowe w celu uwolnienia wewnątrzkomórkowego cAMP. Odczynnik do lizy 2 sekwestruje kluczowy składnik odczynnika do lizy 1 i zapewnia, że cAMP jest wolny do późniejszej analizy. Kompleks detergent/sekwestrant nie zakłóca wiązania antygenu z przeciwciałem. Lysis Reagent 1 jest po prostu dodawany do hodowanych komórek, a następnie inkubowany przez 5 do 10 minut przed testem. Surowicę odpornościową odtwarza się za pomocą odczynnika do lizy 2. Test opiera się na konkurencji między nieznakowanym cAMP a stałą ilością cAMP znakowanego peroksydazą, dla ograniczonej liczby miejsc wiązania na przeciwciałach specyficznych dla cAMP.
Zastosowanie
cGMP, 7750 EIA System został wykorzystany do pomiaru całkowitego komórkowego poziomu cyklicznego GMP (cGMP) lub cyklicznego AMP (cAMP).
Cechy i korzyści
  • Eliminacja niewygodnych, czasochłonnych procedur ekstrakcji.
  • Elastyczny wybór metody protokołów testowych.
  • Podwójny zakres 2-512 fmol/basenik (protokół acetylacji), podwójny zakres 50-12 800 fmol/basenik (protokół bez acetylacji).
  • Protokół szybkiego testu.
  • Nieradioaktywny.
  • Specyficzny dla cGMP
  • Precyzyjny i dokładny pomiar.
  • Gotowy do użycia substrat.
  • Odczynniki oznaczone kolorami
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 30 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Biotrak is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ca2+ -permeable AMPA (-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid) Receptors and Dopamine D1 Receptors Regulate GluA1 Trafficking in Striatal Neurons
David S T and Edward B Z
The Journal of Biological Chemistry, 288(9) (2013)
YC-1 potentiates the nitric oxide/cyclic GMP pathway in corpus cavernosum and facilitates penile erection in rats.
Gin CH, et al.
European Journal of Pharmacology, 458(1-2), 183-189 (2003)