Kluczowe dokumenty
GE80-6501-23
Protease Inhibitor Mix
Cytiva 80-6501-23
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.32
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6501-23
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszanka inhibitorów proteazy.
Zastosowanie
Przygotowanie próbek często wymaga zahamowania aktywności proteaz. Cytiva oferuje tę kombinację konkurencyjnych i niekonkurencyjnych inhibitorów proteaz, które chronią białka przed proteolizą podczas oczyszczania z tkanek zwierzęcych, roślinnych, drożdży i bakterii.
Cechy i korzyści
  • Koktajl inhibitorów proteaz opracowany specjalnie do przygotowywania próbek w badaniach 2-D
  • Nie zawiera EDTA, co zapewnia optymalną aktywność nukleazy do usuwania kwasów nukleinowych z próbek.
  • Zawiera mieszaninę zarówno kompetycyjnych, jak i niekompetycyjnych inhibitorów proteaz, które hamują proteazy serynowe, cysteinowe i kalpainowe. Opcjonalnie można dodać EDTA w celu zahamowania metaloproteaz.
  • Zoptymalizowane stężenie zapewnia doskonałe hamowanie aktywności proteaz.
  • Skutecznie hamuje ponad 95% aktywności proteaz.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaojing Wang et al.
Scandinavian journal of immunology, 90(3), e12791-e12791 (2019-05-28)
The epoxyeicosatrienoic acids (EETs) are products of cytochrome P450 epoxygenases and have recently been found to have an anti-inflammatory activity. However, the role of EETs in non-alcoholic steatohepatitis has not been fully understood. In this study, we investigated the protective
Protokoły
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Protease Inhibitor Mix firmy Cytiva hamuje proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteazy i kalpainy i jest odpowiedni dla tkanek zwierzęcych i roślinnych, drożdży i bakterii.
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.