GE80-1129-32
GelBond Film 124 X 258 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-32, pack of 50 pieces
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-1129-32
dostępność
not available in Japan
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)