Kluczowe dokumenty
GE29704234
11938 DVD z oprogramowaniem sterującym UNICORN® start 1.3
for use with ÄKTA start, license activation ID
Synonim(y):
Oprogramowanie sterujące ÄKTA, oprogramowanie sterujące 11938, oprogramowanie sterujące, oprogramowanie, DVD z licencją
About This Item
Kod UNSPSC:
43201900
NACRES:
NB.02
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29704234
kompatybilność
for use with ÄKTA™ start
Opis ogólny
UNICORN® start to oprogramowanie sterujące ÄKTA start.
Oprogramowanie UNICORN® start obejmuje cztery różne moduły: System Control, Method Editor, Evaluation i Administration, umożliwiające projektowanie przebiegów, obsługę urządzenia ÄKTA start oraz ocenę i udostępnianie wyników. Chociaż ÄKTA start może funkcjonować jako samodzielny system, oprogramowanie UNICORN® start maksymalizuje wydajność urządzenia.
Zastosowanie
oczyszczanie białek, chromatografia
Cechy i korzyści
  • Proste i elastyczne tworzenie metod przy użyciu predefiniowanych szablonów i faz (kroków).
  • Umożliwia monitorowanie przebiegu w czasie rzeczywistym i intuicyjny sposób kontrolowania przebiegu.
  • Ocena, porównywanie i udostępnianie wyników. Tworzenie i drukowanie raportów PDF.
  • Solidna baza danych z łatwym dostępem do danych, bezpieczeństwem i integralnością danych.
Informacje prawne
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
Cytiva is a registered trademark of Global Life Sciences IP Holdco LLC or an affiliate
Unicorn is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)