GE28-9323-19
Vivaspin® 6, 100 kDa MWCO Polyethersulfone
Cytiva 28-9323-19, pack of 25 pieces
Synonim(y):
Dialysis membrane, Protein concentration filter, Ultrafiltration device
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9323-19
dostępność
not available in Japan
rozmiar probówki
~15 mL
pojemność robocza
6 mL
wielkość porów
100 kDa MWCO
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Vivaspin® sample concentrators are designed for fast, nondenaturing concentration of biological samples by membrane ultrafiltration. Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. The entire process is performed in a single tube with an upper compartment containing sample and lower compartment separated by a semipermeable membrane with a molecular weight cut-off (MWCO) selected by the user. Centrifugation is applied to force solvent through the membrane, leaving a more concentrated sample in the upper chamber.
Vivaspin® sample concentrators cater for sample volumes from 100 μl to 20 ml, with a range of molecular weight cutoff values from Mr 3 000 to 100 000. For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest
Cechy i korzyści
- Compatible pH range is from pH 1 to 9.
- Patented dead-stop technology, which ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery
- One-step sample concentration in a single tube for minimal sample handling and reduced sample loss.
- Vertical polyethersulfone membrane minimizes membrane blockage and tolerates high flow rates.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.