Kluczowe dokumenty
GE28-9322-18
Vivaspin® 500, 3 kDa MWCO Polyethersulfone
Cytiva 28-9322-18, pack of 25 pieces
Synonim(y):
Filtr z polieterosulfonu
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9322-18
dostępność
not available in Japan
rozmiar probówki
~2.2 mL
pojemność robocza
500 μL
wielkość porów
3 kDa MWCO
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zaprojektowany do szybkiego, niedenaturującego zatężania próbek biologicznych metodą ultrafiltracji membranowej. Koncentratory próbek
8069 są przeznaczone do szybkiego, niedenaturującego zatężania próbek biologicznych metodą ultrafiltracji membranowej. Możliwe jest osiągnięcie nawet 30-krotnego stężenia próbki z odzyskiem docelowej cząsteczki zazwyczaj przekraczającym 95%. Cały proces jest przeprowadzany w pojedynczej probówce z górną komorą zawierającą próbkę i dolną komorą oddzieloną półprzepuszczalną membraną o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) wybranej przez użytkownika. Wirowanie jest stosowane w celu przepchnięcia rozpuszczalnika przez membranę, pozostawiając bardziej skoncentrowaną próbkę w górnej komorze. Koncentratory próbek
8069 obsługują próbki o objętości od 100 μl do 20 ml, z zakresem wartości odcięcia masy cząsteczkowej od Mr 3 000 do 100 000. Aby uzyskać maksymalny odzysk, należy wybrać MWCO co najmniej 50% mniejszą niż wielkość cząsteczkowa gatunku będącego przedmiotem zainteresowania
Cechy i korzyści
  • Kompatybilny zakres pH od 1 do 9.
  • Opatentowana technologia dead-stop, która zapewnia, że próbki nie mogą być zatężane do sucha i umożliwia bezpośrednie odzyskiwanie koncentratu.
  • Jednoetapowe zatężanie próbki w pojedynczej probówce zapewnia minimalną obsługę próbki i mniejsze straty próbki.
  • Pionowa membrana z polieterosulfonu minimalizuje blokowanie membrany i toleruje wysokie prędkości przepływu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Vivaspin is a registered trademark of Sartorius Stedim Biotech GmbH
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.