GE28-9068-45
Hyperfilm™ MP
W × L 8 in. × 10 in., pack of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28906845
szer. × dł.
8 in. × 10 in.
Opis ogólny
Amersham Hyperfilm MP to doskonały uniwersalny film zbudowany z przezroczystego podłoża pokrytego po obu stronach emulsją fotograficzną, która jest chroniona warstwą zapobiegającą zarysowaniom. Powłoka zapobiegająca zarysowaniom zmniejsza ryzyko widocznych artefaktów (np. śladów po plastikowej folii), a przezroczysta, bezbarwna podstawa zapewnia łatwy odczyt obrazów, bez uszczerbku dla czułości.
Cechy i korzyści
- Wysoka czułość dla celów o niskim stężeniu.
- Przeznaczony do zastosowań radiometrycznych lub chemiluminescencyjnych.
- Przezroczyste tło dla doskonałego kontrastu i lepszej widoczności pasma.
- Obrazy o jakości publikacji.
- Wysoka rozdzielczość w ekonomicznej cenie.
- Łatwy w użyciu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)