Kluczowe dokumenty
GE28-9042-49
CY®5 Amidite 100mg
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NA.32
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Cytiva
kolor
Blue (Dark)
rozpuszczalność
soluble (Soluble in cold water and hot water)
Opis ogólny
Fluory CyDye łączą wyjątkową fotostabilność z jasnymi i intensywnymi sygnałami, co skutkuje wysoką czułością i wysoce powtarzalną wydajnością w biologicznie odpowiednim zakresie pH od 3 do 10.
Fluory Amersham™ CyDye™ są wszechstronnymi fluoroforami zaprojektowanymi do szerokiego zakresu zastosowań. Zastosowanie wielokolorowych fluoroforów CyDye umożliwia multipleksowanie bez przesłuchów. Ponadto, fluorofory CyDye łatwo rozpuszczają się w buforach wodnych, co eliminuje potrzebę stosowania rozpuszczalników organicznych. Wysoka czystość i dokładne testy QC fluorów Amersham CyDye generują wysoki poziom zawartości chromoforu i barwnika reaktywnego. Wąskie pasma wzbudzenia i emisji skutkują dyskretnymi sygnałami z każdego fluoru, co wraz z minimalnym przesłuchem przyczynia się do wysokiej dokładności.
Cechy i korzyści
  • Szeroki wybór fluorów CyDye do znakowania białek w testach ELISA i immunoprecypitacji.
  • Strategia znakowania oparta na charakterystyce białka.
  • Obrazowanie fluorescencyjne o średniej i wysokiej wydajności.
  • Gotowe do użycia znakowane przeciwciała umożliwiają wykonywanie testów multipleksowych.
  • Fluory CyDye sprzężone ze streptawidyną do stosowania w cytometrii przepływowej i hybrydyzacji in situ.
  • Łączenie barwników Cy umożliwia hybrydyzację znakowanego DNA z innym DNA.
  • Do wbudowywania barwników fluorescencyjnych Cy5 w dowolnej pozycji w oligonukleotydzie podczas syntezy.
  • Odczynnik do syntezy DNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Inne uwagi
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych materiałów. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i zaplombowany aż do momentu, gdy będzie gotowy do użycia
Informacje prawne
Cy is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)