GE28-9852-56
rProtein A/Protein G GraviTrap™
Cytiva 28-9852-56, pack of 10 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9852-56
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
objętość złoża
1 mL
pojemność
35 mg binding capacity (human IgG)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wstępnie zapakowane kolumny gravity-fLow zapewniają wygodę, oszczędność czasu i zwiększają wiarygodność wyników.
- Oczyszczanie przeciwciał w ciągu 30 minut pozwala na szybkie uzyskanie i przechowywanie docelowego białka w celu uniknięcia nieodłącznych zagrożeń związanych z niestabilnością i degradacją białka związaną z sLow i długimi przebiegami oczyszczania.
- Wysoka czystość i odzysk z czystością > 95% w jednym etapie i odzyskiem zwykle od 70% do 80%.
- Wysoka zdolność wiązania, taka jak białko A/białko G 7702 ~ 35 mg ludzkiej IgG/kolumnę.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from GE Healthcare
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9852-56 | 4061837623820 |