Kluczowe dokumenty
GE18-1153-07
Tricorn Glass Tube
joint: 5/150
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: 5/150
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-1153-07
18-1153-13
Opis ogólny
Kolumny Tricorn łączą w sobie nowoczesną konstrukcję i wysoką wydajność, aby zwiększyć łatwość obsługi i niezawodność kolumny chromatograficznej. Kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej biomolekuł przy średnich i wysokich ciśnieniach.
  • Wysokowydajne szklane kolumny zaprojektowane z myślą o niezawodnej wysokiej rozdzielczości, powtarzalności i trwałości.
  • Nowy, dłuższy adapter umożliwiający większą regulację wysokości złoża
  • Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja - łatwa w montażu, pakowaniu, obsłudze i konserwacji
  • Szeroki zakres wymiarów kolumn - odpowiedni dla wielu różnych potrzeb oczyszczania
  • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - szklane rurki pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią personel laboratorium w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacjami
  • Pierścień blokujący - zapobiega przypadkowemu ściśnięciu złoża mediów
  • Oddzielne złącze do pakowania - umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiej gamy mediów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)