GE17-5269-02
MabSelect™ Xtra
Cytiva 17-5269-02, pack of 200 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5269-02
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
macierz
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-12
working range
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
The medium provides a lower overall production cost due to the possibility of processing concentrated feedstocks in fewer batches.
MabSelect™ Xtra is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development. As member of the BioProcess media range, MabSelect™ Xtra meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
- Higher dynamic binding capacity than currently available Protein A chromatography media.
- Improved process economics through reduced raw materials costs and/or reduced number of cycles
- High purity capture due to high ligand selectivity and matrix hydrophilicity
- Slightly lower pressure/fLow properties compared to MabSelect™ SuRe™ and MabSelect
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Powiązane treści
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Metody oczyszczania do dalszej analizy zmniejszają złożoność próbki, usuwają zakłócenia i koncentrują anality w celu uzyskania dokładniejszych wyników.
Metody oczyszczania do dalszej analizy zmniejszają złożoność próbki, usuwają zakłócenia i koncentrują anality w celu uzyskania dokładniejszych wyników.