Kluczowe dokumenty
GE17-5168-01
Sigma-Aldrich
Mono S® 5/50 GL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2SO3-
Materiały
PEEK column
opis
Ion Exchanger Type (Methyl sulfonate strong cation)
opakowanie
pkg of 1 mL
Parametry
580 psi
wymiary złoża
5 mm × 50 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
5.7 mm
Matryca
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
polymeric
grupa aktywna macierzy
methyl sulfonate phase
śr. rozm. cząst.
10 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Mono S® is a strong cation exchanger prepacked with MonoBeads in a Tricorn column. The column is an excellent choice for small-scale polishing in purification of proteins, peptides, and other biomolecules when high purity is required. The column has 1 mL bed volume for small-scale purifications.
The Tricorn columns offer high-resolution separations with greater loading capacity but slightly lower resolution than MiniBeads columns.
Cechy i korzyści
  • Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
  • Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
  • Compatible with AKTA design, FPLC System, and other high-performance LC systems.
  • MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (0.2 M sodium acetate in 20% ethanol)
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers using Monobeads for purification of proteins, peptides, or oligonucleotides.
Na tej stronie opisano wykorzystanie monokul do oczyszczania białek, peptydów lub oligonukleotydów.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.