GE17-3717-47
7705 7698 S ImpAct
Cytiva 17-3717-47
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
sulfonate group
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3717-47
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
śr. rozm. cząst.
90 μm (d50V)
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-12
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiScreen Capto S ImpAct (4,7 ml) to wstępnie zapakowane kolumny do oczyszczania na małą skalę, a także optymalizacji metod i parametrów, takich jak obciążenie próbki i warunki wiązania. Kolumny HiScreen Capto S ImpAct zapewniają szybką, powtarzalną i łatwą separację w wygodnym formacie. Kolumny są najlepiej wykorzystywane, gdy są podłączone do systemów chromatografii cieczowej, takich jak systemy ÄKTA.
Capto S ImpAct to medium chromatograficzne BioProcess opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparty na dobrze znanej matrycy bazowej Capto, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego rozwoju procesu. Ta pożywka chromatograficzna (żywica) jest dostępna w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych formatach paczkowanych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy nośników BioProcess, Capto S ImpAct spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Capto S ImpAct to medium chromatograficzne BioProcess opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparty na dobrze znanej matrycy bazowej Capto, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego rozwoju procesu. Ta pożywka chromatograficzna (żywica) jest dostępna w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych formatach paczkowanych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy nośników BioProcess, Capto S ImpAct spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
Kolumny HiScreen Capto S ImpAct są wstępnie zapakowane w podłoże do chromatografii kationowymiennej Capto S ImpAct i stanowią część naszej platformy rozwoju procesów. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów.
Kolumny HiScreen o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metod i sprawdzanie parametrów.
Kolumny HiScreen o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metod i sprawdzanie parametrów.
- Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
- Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
- Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami chromatograficznymi przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
- Wstępnie zapakowane w Capto S ImpAct, silny kationowymienny nośnik BioProcess, przeznaczony do natychmiastowego oczyszczania i polerowania szerokiej gamy biomolekuł, zwłaszcza przeciwciał monoklonalnych.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)