Kluczowe dokumenty
GE17-0300-50
Ficoll® PM 400
Cytiva 17-0300-50, pack of 500 g
Synonim(y):
Gradient gęstości Ficoll
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Formularz
solid
spray-dried
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0300-50
kolor
White
rozpuszczalność
soluble
Opis ogólny
Jest dostarczany w postaci suszonego rozpyłowo proszku i dlatego jest łatwo rozpuszczalny w środowisku wodnym, gdy jest dodawany powoli z jednoczesnym mieszaniem. Wszelkie grudki powstałe podczas tej procedury rozpuszczą się dość szybko. Stężenia do 50% (w/v) można łatwo osiągnąć
Polimery sacharozy o wysokiej masie cząsteczkowej powstałe w wyniku kopolimeryzacji sacharozy z epichlorohydryną. Cząsteczki są silnie rozgałęzione, a wysoka zawartość grup hydroksylowych prowadzi do bardzo dobrej rozpuszczalności w środowisku wodnym.
515 PM400 to syntetyczny neutralny, silnie rozgałęziony hydrofilowy polimer sacharozy o średniej masie cząsteczkowej 400 000. Od dawna jest stosowany do tworzenia gradientów gęstości do oddzielania i izolowania komórek eukariotycznych, organelli i komórek bakteryjnych, jako środek stabilizujący oraz jako pożywka przygotowawcza do izolowania komórek jednojądrzastych. Zastosowania można również znaleźć w określonych pożywkach hodowlanych, hybrydyzacji kwasów nukleinowych, elektroforezie i badaniach immunologicznych.
Zastosowanie
Używany do tworzenia gradientów gęstości do oddzielania i izolacji komórek eukariotycznych, organelli i komórek bakteryjnych, jako środek stabilizujący i jako pożywka do oddzielania limfocytów.
Ma również zastosowanie w określonych pożywkach hodowlanych, hybrydyzacji kwasów nukleinowych, elektroforezie i badaniach immunologicznych.
Używany do wirowania gradientowego we wszystkich typach wirników wirówek i do oddzielania przy jednostkowej grawitacji.
Cechy i korzyści
  • Do wytwarzania gradientów gęstości w celu oddzielania komórek i składników subkomórkowych przez wirowanie lub sedymentację przy jednostkowej grawitacji.
  • Neutralny, silnie rozgałęziony, hydrofilowy polimer sacharozy, który łatwo rozpuszcza się w roztworze wodnym.
  • Można osiągnąć stężenia do 50% (w/v) pokrywające gęstości do 1,2 g/mL.
  • Lepsze właściwości osmotyczne niż sacharoza.
  • Zachowuje integralność funkcjonalną i morfologiczną.
  • Przydatny do oddzielania komórek wrażliwych na wirowanie i do oddzielania komórek o podobnej gęstości, ale różnej wielkości (w warunkach sedymentacji przy jednostkowej grawitacji).
  • Nie przenika przez błony biologiczne.
  • Służy jako surowiec do przygotowania gradientów Ficoll-Paque.
  • Używany w innych zastosowaniach, takich jak elektroforeza, hybrydyzacja, kriokonserwacja i jako nośnik haptenów.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Density Marker Beads are dyed derivatives of Sephadex™. There are ten color-coded bead types, each with a specific density. They have been specifically formulated for use in Percoll gradients and will not work with other media. Using Density Marker Beads as an external marker facilitates monitoring of the gradient shape and range.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Tabela została opracowana, aby pomóc badaczowi w wyborze źródeł, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percollu w różnych typach komórek.
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
Zobacz wszystko
Protokoły
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
How to use percoll to prepare a gradient
Poniższa procedura została oceniona przy użyciu Ficoll-Paque PLUS i jest zalecana do oddzielania normalnych próbek krwi w celu zapewnienia maksymalnej odtwarzalności.
Aby przygotować gradient Percolla, osmolalność Percolla musi być dostosowana za pomocą soli fizjologicznej lub pożywki do hodowli komórkowej, aby Percoll był izotoniczny z fizjologicznymi roztworami soli.
Powiązane treści
Dane zostały zebrane, aby pomóc badaczowi w wyborze referencji, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percoll dla określonego typu komórek lub tkanek.