Kluczowe dokumenty
GE10600065
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 140 mm × 160 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600065
arkusz szer. × dł.
140 mm × 160 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania (162 - 180 µg Iµg/cm2).
  • Odpowiednia dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Nieobsługiwana, w 100% czysta membrana nitrocelulozowa do użytku ze wszystkimi systemami ECL Western blotting i aplikacjami do blottingu białek.
  • Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE106000654061834082699