GE10600034
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 300 mm × 600 mm, pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600034
arkusz szer. × dł.
300 mm × 600 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Wysoka zdolność wiązania (162 - 180 µg Iµg/cm2).
- Odpowiednia dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
- Nieobsługiwana, w 100% czysta membrana nitrocelulozowa do użytku ze wszystkimi systemami ECL Western blotting i aplikacjami do blottingu białek.
- Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600034 | 4061834082415 |