Kluczowe dokumenty
GBL722222
Grace Bio-Labs HybriSlip™ hybridization cover
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 0.25 mm, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
cienki plastikowy szkiełko nakrywkowe, coverlide, hydrofobowy szkiełko nakrywkowe, szkiełko nakrywkowe wolne od nukleazy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polycarbonate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 722222
dł. × szer. × grubość
22 mm × 22 mm × 0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HybriSlips are flexible, thin (0.25 mm) covers that minimize fluid friction and facilitate uniform reagent distribution. RNase free, hydrophobic covers will not trap or bind probes to their surfaces like coverglass. Product is ready-to-use without pretreatment. Working surfaces are protected with clean release liners to prevent RNase contamination. HybriSlips remain flat and will not curl, even at high temperatures.
- RNase and DNase free
- Hydrophobic
- Disposable
- Will not chip or break
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL722222-1000EA | 4061832401294 |