Kluczowe dokumenty
G7670
Anti-GRK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 3A10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-β-ARK1, Anti-BARK1, Anti-G Protein-dependent receptor kinase 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract from rat osteosarcoma (ROS)
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Adrbk1(25238)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)