G6778
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
About This Item
Kod UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Nazwa produktu
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
rozmiar
1.0 mm × 19 cm
kolor
color-coded red
Cechy i korzyści
Unikalna uszczelka z gumy silikonowej zapewnia ciągłe uszczelnienie wokół boków i dna szklanych płyt, eliminując potrzebę stosowania dolnej przekładki. Grubość uszczelki należy dobrać do grzebienia i podkładek dystansowych. Uszczelki są oznaczone kolorami według grubości w celu łatwej identyfikacji. Podana długość to wysokość zespołu; rzeczywista długość uszczelki to 2 × h + w.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)