Kluczowe dokumenty
G5537
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
Synonim(y):
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
70-140 units/mg protein
skład
Protein, 30-70% biuret
obecność zanieczyszczeń
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Inhibitor
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.