Key Documents
G5422
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
≤1.0 mol % L-α-isomer
Synonim(y):
BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
mp
102-104 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Jakość
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3