Kluczowe dokumenty
G4671
Anti-GATA1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ERYF1, Anti-Erythroid transcription factor 1, Anti-Globin transcription factor 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GATA1(2623)
mouse ... Gata1(14460)
rat ... Gata1(25172)
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)