Kluczowe dokumenty
G0541
Anti-Glutamate Receptor NMDAR1 (NR1) (Splice Variant Insert N1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
antigen 100 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry: 1:1000
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Grin1(24408)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)